4-Aminosmørsyre
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: GABA, γ-Aminobutyric acid
AM151-12KG AM151-25KGBL
SPCMAM151-12KGEA 39380 DKK
SPCMAM151-12KG SPCMAM151-25KGBL
4-Aminosmørsyre
4-Aminosmørsyre
Melamine statement (available upon request) BSE/TSE statement (available upon request)
Formel: C₄H₉NO₂
Kogepunkt: 248 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 202 °C
Massefylde: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008226
CAS-nummer: 56-12-2
EINECS: 200-258-6
Merck Index: 13,00429
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 98% Min.