Agarose
Leverandør: IBI SCIENTIFIC
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
IB70042
SHETIB70042EA 19270 DKK
SHETIB70042
Agarose
Agarose
Smeltepunkt: 60…90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00081294
CAS-nummer: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526c20a29610acf6900f898ff245c5602558c785&vid=ae34e4c76a4d7838d4dc9501397f6741b1b97d5e&prid=web&clid=SAPDAM