Calciumnitrat tetrahydrat

Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

X886.1 X886.2 X886.3
ROTHX886.1EA 141.07 DKK
ROTHX886.1 ROTHX886.2 ROTHX886.3
Calciumnitrat tetrahydrat
Calciumnitrat tetrahydrat
Formel: Ca(NO₃)₂·4H₂O
Molekylvægt: 236.15 g/mol
Smeltepunkt: ∼42 °C
Massefylde: 1.86 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149604
CAS-nummer: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
UN nummer: 1454
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,01687

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR