Jod 0.5 mol/l (1 N) in aqueous solution

Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

X868.1
ROTHX868.1EA 1186.8 DKK
ROTHX868.1
Jod 0.5 mol/l (1 N) in aqueous solution
Jod
Formel: I₂
Molekylvægt: 253.81 g/mol
Kogepunkt: 184.3
Smeltepunkt: 114
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011355
CAS-nummer: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN nummer: 3264
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05036

Bestil nu

Specifikationer

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR