Citronsyre

Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

Synonymer: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid

X863.1 X863.2 X863.3 X863.5
ROTHX863.1EA 215.71 DKK
ROTHX863.1 ROTHX863.2 ROTHX863.3 ROTHX863.5
Citronsyre
Citronsyre
Formel: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
Molekylvægt: 192.13 g/mol
Kogepunkt: 310
Smeltepunkt: 149…151 °C
Massefylde: 1.665 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011669
CAS-nummer: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
REACH: 01-2119457026-42-0000
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=caf4f9effc7fd22b942f7f92be770b06e40637a4&prid=web&clid=SAPDAM

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR