Vand

Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Synonymer: Hydrogen oxide

T172.1 T172.2 T172.3 T172.5
ROTHT172.1EA 96.29 DKK
ROTHT172.1 ROTHT172.2 ROTHT172.3 ROTHT172.5
Vand
Vand
Formel: H₂O
Molekylvægt: 18.02 g/mol
Kogepunkt: 100
Smeltepunkt: 0
Massefylde: 1 g/cm³ (4 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011332
CAS-nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR