Oliesyre
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (9Z)-9-Octadecenoic acid
5362.1
ROTH5362.1EA 0 DKK
ROTH5362.1
Oliesyre
Oliesyre
Formel: C₁₈H₃₄O₂
Molekylvægt: 282.47 g/mol
Kogepunkt: 286
Smeltepunkt: 16.7
Massefylde: 0.8946 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 180
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00064242
CAS-nummer: 112-80-1
EINECS: 204-007-1
Merck Index: 13,06898
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5aecc5dce4d0318386a45d7adb7c5822631010a&vid=892a2df4ecab3679b06983b84cd27ad334ef961f&prid=web&clid=SAPDAM