Kaliumiodid
Leverandør: G Biosciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Dipotassium diiodide, Kali iodide
RC-151
RC-151EA 3360 DKK
RC-151
Kaliumiodid
Potassium iodide
Formel: Kl
Molekylvægt: 166 g/mol
Kogepunkt: 1330
Smeltepunkt: 686
Massefylde: 3.13 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011405
CAS-nummer: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727