Strontiumcarbonat

Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

NIST-987
PROONIST-987EA 10510 DKK
PROONIST-987
Strontiumcarbonat
Strontium carbonate
Formel: CO₃Sr
Molekylvægt: 147.63 g/mol
Kogepunkt: 2647 °C (1 mmHg)
Smeltepunkt: 1768.85
Massefylde: 3.548 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011250
CAS-nummer: 1633-05-2
EINECS: 216-643-7
Merck Index: 14,08838

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR