n-Heptan

Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

Synonymer: high purity solvents

IRMM-441
PROOIRMM-441EA 9350 DKK
PROOIRMM-441
n-Heptan
n-Heptane
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
Kogepunkt: 98,4 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0,6838 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –4 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009544
CAS-nummer: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN nummer: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR