Streptomycin sulfat
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ICRS0416
PROOICRS0416EA 2800 DKK
PROOICRS0416
Streptomycin sulfat
Streptomycin sulfat
Formel: C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
Smeltepunkt: 250 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00037023
CAS-nummer: 3810-74-0
EINECS: 223-286-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08983