o-Xylen

Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

Synonymer: 1,2-Dimethylbenzene

CHEUSC14
PROOCHEUSC14EA 2530 DKK
PROOCHEUSC14
o-Xylen
o-Xylen
Formel: C₈H₁₀
Molekylvægt: 106.17 g/mol
Kogepunkt: 144
Smeltepunkt: –25 °C
Massefylde: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 30 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008519
CAS-nummer: 95-47-6
EINECS: 202-422-2
UN nummer: 1307
ADR: 3 III
Merck Index: 12,10214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dd6c62d1c62b6e7f71df7e157aae77162b3bcf1&vid=3ec8c09bb94f634e9f90b6f9e8320cd626f276d0&prid=web&clid=SAPDAM

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR