1-Heptanol

Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

Synonymer: Heptyl alcohol

CHE137
PROOCHE137EA 2530 DKK
PROOCHE137
1-Heptanol
1-Heptanol
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₂OH
Molekylvægt: 116.2 g/mol
Kogepunkt: 176
Smeltepunkt: –35 °C
Massefylde: 0.82 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 70
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002986
CAS-nummer: 111-70-6
EINECS: 203-897-9
Merck Index: 13,04681

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR