n-Hexan

Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

Synonymer: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane

CHE111
PROOCHE111EA 2540 DKK
PROOCHE111
n-Hexan
n-Hexan
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
Molekylvægt: 86.18 g/mol
Kogepunkt: 69
Smeltepunkt: –94.3 °C
Massefylde: 0.659 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –22 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009520
CAS-nummer: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN nummer: 1208
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR