Gemfibrozil
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: CI-719
BP363
PROOBP363EA 3680 DKK
PROOBP363
Gemfibrozil
Gemfibrozil
Formel: C₁₅H₂₂O₃
Molekylvægt: 250.34 g/mol
Kogepunkt: 395
Smeltepunkt: 59…61 °C
MDL Number: MFCD00079335
CAS-nummer: 25812-30-0
EINECS: 247-280-2
Merck Index: 12,04394