2-Mercaptoethanol

Leverandør: G Biosciences
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

Synonymer: 2-Hydroxyethyl mercaptan, β-Mercaptoethanol

P001
P001EA 390 DKK
P001
2-Mercaptoethanol
2-Mercaptoethanol
Formel: HSCH₂CH₂OH
Kogepunkt: 157 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –100 °C
Massefylde: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 68 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004890
CAS-nummer: 60-24-2
EINECS: 200-464-6
UN nummer: 2966
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05894
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc427209b84d0343a5ae47c435ddfc53df4013d2&vid=7d70fd087d948d54e7a946d3b2310e2d820d2396&prid=web&clid=SAPDAM

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR