Acridin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L01657.06 L01657.14
L01657.06EA 495 DKK
L01657.06 L01657.14
Acridin ≥97%
Acridine
Purity: 98+% CAS No.: 260-94-6 Molecular Formula: C13H9N Formula Weight: 179.22 Melting Point: 107-111° Boiling Point: 346° Merck Reference: 14,122 UN No.: 2713 MDL No.: MFCD00005025
Formel: C₁₃H₉N
Molekylvægt: 179.22 g/mol
Kogepunkt: 346 °C
Smeltepunkt: 107…111 °C
Massefylde: 1.005
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005025
CAS-nummer: 260-94-6
EINECS: 205-971-6
UN nummer: 2713
ADR: 6.1 III