Sikkerhedsafskærmninger
Leverandør: KARTELL
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
571
KART571EA 1850 DKK
KART571
Sikkerhedsafskærmninger
Afskærmning Sikkerhedsafskærmninger
PMMA, transparent, tykkelse: 5 mm. Giver laboratorie- og sundhedspersonalet ansigtsbeskyttelse mod farlige stoffer, aerosol og sprøjt.
  • Fritstående
  • Bærbar og stabil
  • Monteret med skridsikre fødder