VWR®, Software til validering af analytiske metoder, Valideringsmanager
Leverandør: COLLECTION PREFIX HPLC
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.18988.SMA1
HPLC1.18988.SMA1EA 0 DKK
HPLC1.18988.SMA1
VWR®, Software til validering af analytiske metoder, Valideringsmanager
Software Laboratoriesoftware
Validation Manager-softwaren kontrollerer, om din analysemetode er egnet til den tiltænkte anvendelse, og producerer automatisk den valideringsrapport, du skal bruge. Den virtuelle Validation Manager kan spare dig for dages eller endog ugers valideringsarbejde med enhver analyseteknik.
  • Based on the international guidelines for method validation
  • Versatile configuration for all analytical techniques
  • Ease of operation and easy data entry
  • Automatic calculation and evaluation of the method characteristics
  • Automatic report compilation
  • Validated and fully FDA