Natriumhydroxid 5 mol/l (5 N) aqueous solution

Leverandør: Hach
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

Synonymer: Caustic soda

245026
HACH245026EA 165 DKK
HACH245026
Natriumhydroxid 5 mol/l (5 N) aqueous solution
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molekylvægt: 40 g/mol
Kogepunkt: 1390
Smeltepunkt: 323
Massefylde: ≤1.11 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN nummer: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR