Genistein
Leverandør: ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 4',6'-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)benzo(e)oxacyclohex-2-en-4-on, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one, 4',5,7-Trihydroxyisoflavone
ALX350006G001 ALX350006M010 ALX350006M025 ALX350006M050 ALX350006M100
ENZOALX350006G001EA 7540 DKK
ENZOALX350006G001 ENZOALX350006M010 ENZOALX350006M025 ENZOALX350006M050 ENZOALX350006M100
Genistein
Genistein
Formel: C₁₅H₁₀O₅
Smeltepunkt: 297…298 °C
MDL Number: MFCD00016952
CAS-nummer: 446-72-0
EINECS: 207-174-9