Benzaldehyd

Leverandør: EHRENSTORFER
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

CA10532000
EHERCA10532000EA 407 DKK
EHERCA10532000
Benzaldehyd
Benzaldehyde
Formel: C₆H₅CHO
Kogepunkt: 179 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –26 °C
Massefylde: 1,049 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 64 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003299
CAS-nummer: 100-52-7
EINECS: 202-860-4
UN nummer: 1990
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98811dd8cad9340872b5c4b5bfb305860eb1f81a&vid=934c1b87225e77b213e66c334d8f27ef4d924847&prid=web&clid=SAPDAM

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR