o-Toluidin
Leverandør: EHRENSTORFER
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Toluidin
C17594800
EHERC17594800EA 417 DKK
EHERC17594800
o-Toluidin
o-Toluidin
Formel: C₇H₉N
Molekylvægt: 107.16 g/mol
Kogepunkt: 200
Smeltepunkt: < –15 °C
Massefylde: 0.998 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 85
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007730
CAS-nummer: 95-53-4
EINECS: 202-429-0
UN nummer: 1708
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,09674