4,4'-Bis(dimethylamino)diphenylmethan
Leverandør: EHRENSTORFER
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4,4'-Methylenebis(N,N-dimethylaniline), Bis[4-(dimethylamino)phenyl]methane
C10651900
EHERC10651900EA 696 DKK
EHERC10651900
4,4'-Bis(dimethylamino)diphenylmethan
4,4'-Bis(dimethylamino)diphenylmethan
Formel: C₁₇H₂₂N₂
MDL Number: MFCD00008317
CAS-nummer: 101-61-1
EINECS: 202-959-2