Oliesyre

Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Synonymer: (9Z)-9-Octadecenoic acid

90260-500 90260-1 90260-5 90260-10
CAYM90260-500EA 442 DKK
CAYM90260-500 CAYM90260-1 CAYM90260-5 CAYM90260-10
Oliesyre
Oliesyre
Formel: C₁₈H₃₄O₂
Kogepunkt: 286 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0,8946 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 180 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00064242
CAS-nummer: 112-80-1
EINECS: 204-007-1
Merck Index: 13,06898
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5aecc5dce4d0318386a45d7adb7c5822631010a&vid=892a2df4ecab3679b06983b84cd27ad334ef961f&prid=web&clid=SAPDAM

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR