Linolsyre
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid
90150-100 90150-50 90150-500
CAYM90150-100EA 615 DKK
CAYM90150-100 CAYM90150-50 CAYM90150-500
Linolsyre
Linolsyre
Formel: C₁₈H₃₂O₂
Kogepunkt: 360 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –5 °C
Massefylde: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064241
CAS-nummer: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Merck Index: 13,05527