Indomethacin
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
70270-1
CAYM70270-1EA 552 DKK
CAYM70270-1
Indomethacin
Indomethacin
Formel: C₁₉H₁₆ClNO₄
MDL Number: MFCD00057095
CAS-nummer: 53-86-1
EINECS: 200-186-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,I