Kaliumchlorid 1 mol/l (1 N) aqueous solution

Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Synonymer: Potassiumchloride

600213-100 600213-250 600213-500
CAYM600213-100EA 426 DKK
CAYM600213-100 CAYM600213-250 CAYM600213-500
Kaliumchlorid 1 mol/l (1 N) aqueous solution
Potassium chloride
Formel: KCl
Molekylvægt: 74.55 g/mol
Kogepunkt: 1420
Smeltepunkt: 773
Massefylde: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011360
CAS-nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR