Seals for threaded connection caps, BOLA
Leverandør: Bohlender
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H975-02 H975-04 H975-06 H975-10 H975-12 H975-14 H975-18 H975-20 H975-22 H975-26 H975-28 H975-30 H975-34 H975-36
BOHLH975-02EA 137 DKK
BOHLH975-02 BOHLH975-04 BOHLH975-06 BOHLH975-10 BOHLH975-12 BOHLH975-14 BOHLH975-18 BOHLH975-20 BOHLH975-22 BOHLH975-26 BOHLH975-28 BOHLH975-30 BOHLH975-34 BOHLH975-36
Seals for threaded connection caps, BOLA
Låg Flaskelåg
Silikone med PTFE skiver.
  • Temperaturresistent fra −200 til +250 °C
  • God kemisk resistens
  • Nem betjening
Til gevindlåg med hul og GL-gevind.