Spidser til pipetter, uTIP™, X-Resin™
Leverandør: BIOTIX
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-0200-9SC M-1250-9SC 63300069 M-0200-9TN M-0300-9TN M-1250-9TN 63300077 M-0250-BC M-1000-9NC 63300081 63300048 63300049 63300050 63300052 63300054 63300056 63300059 63300055 63300061 63300057 63300064 63300070 63300071 63300073 63300075 63300076 63300078 63300080 63300082 63300051 63300058 63300072 63300079 63300053 63300060 63300074
613-1378EA 0 DKK
613-1378 613-1380 613-5616 613-5614 613-5613 613-5612 613-5623 613-5861 613-5863 613-5866 BITX63300048 613-1377 BITX63300050 613-1379 BITX63300054 613-2814 BITX63300059 613-2813 BITX63300061 613-2815 613-5619 613-5615 BITX63300071 BITX63300073 BITX63300075 613-5622 613-5624 BITX63300080 613-5647 BITX63300051 BITX63300058 BITX63300072 BITX63300079 613-5862 BITX63300060 613-5865
Spidser til pipetter, uTIP™, X-Resin™
Pipettespidser
Denne nye generation af pipettespidser udgør en fremragende forsegling på såvel enkelt- som multikanalpipetter og garanterer total genindvinding af prøven, samtidig med at laboranten beskyttes mod risikoen for overbelastningsskader. Spidserne er fremstillet med proprietære teknologier for øget pipetteringsnøjagtighed og præcision.
  • Made from transparent PP
  • FlexFit™ provides a flexible nature at the proximal end of the tip to reduce the insertion and ejection forces when using a pipette
  • Blade™ technology eliminates hanging drops at the distal end of the tip
More Product Information
Bestil nu
Specifikationer
Environmentally Preferable Reduktion af affald,Bæredygtig emballage