5-Fluor-2-iodtoluen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Fluoro-4-iodo-3-methylbenzene, 4-Fluoro-1-iodo-2-methylbenzene, 3-Fluoro-6-iodotoluene
PC9595-500G
APOSPC9595-500GEA 1850 DKK
APOSPC9595-500G
5-Fluor-2-iodtoluen
5-Fluor-2-iodtoluen
Formel: C₇H₆FI
Kogepunkt: 138…139 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039397
CAS-nummer: 66256-28-8