N-Methyl-4-fluoro-2-nitroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6723-1G
APOSPC6723-1GEA 164 DKK
APOSPC6723-1G
N-Methyl-4-fluoro-2-nitroaniline
N-Methyl-4-fluoro-2-nitroaniline
Formel: C₇H₇FN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00792440
CAS-nummer: 704-05-2