Ethyl 4-(tert-Butyl)-α,α-difluorophenylacetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC510339-1G
APOSPC510339-1GEA 6880 DKK
APOSPC510339-1G
Ethyl 4-(tert-Butyl)-α,α-difluorophenylacetate
Ethyl 4-(tert-Butyl)-α,α-difluorophenylacetate
Formel: C₁₄H₁₈F₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11007714
CAS-nummer: 1027514-13-1