2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 2-fluoro-5-nitrophenyl ether 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1,3-Difluoro-2-(2-fluoro-5-nitro-phenoxy)-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502744-1G
APOSPC502744-1GEA 8810 DKK
APOSPC502744-1G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 2-fluoro-5-nitrophenyl ether 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 2-fluoro-5-nitrophenyl ether
Formel: C₁₃H₅F₆NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31630005
CAS-nummer: 2244088-05-7