5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbaldehyde 95%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

PC50188-1G PC50188-250MG
APOSPC50188-1GEA 0 DKK
APOSPC50188-1G APOSPC50188-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbaldehyde 95%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbaldehyde
Formel: C₇H₃BrF₃NO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD15528708
CAS-nummer: 1211536-83-2

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR