sec-Butyl 1H,1H-perfluorohexyl carbonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450478-25G
APOSPC450478-25GEA 11510 DKK
APOSPC450478-25G
sec-Butyl 1H,1H-perfluorohexyl carbonate
sec-Butyl 1H,1H-perfluorohexyl carbonate
Formel: C₁₁H₁₁F₁₁O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28334450
CAS-nummer: 1980085-09-3