(S)-3,3'-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl-N-tosyl phosphoramide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC440010-100MG
APOSPC440010-100MGEA 4370 DKK
APOSPC440010-100MG
(S)-3,3'-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl-N-tosyl phosphoramide
(S)-3,3'-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl-N-tosyl phosphoramide
Formel: C₄₃H₂₄F₁₂NO₅PS
Smeltepunkt: 170…180 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28139336
CAS-nummer: 1706437-52-6