3-Fluor-o-toluidin 99%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

Synonymer: 2-Amino-6-fluorotoluene, 3-Fluoro-2-methylaniline

PC3817L-100G PC3817L-25G PC3817L-250G PC3817L-500G
APOSPC3817L-100GEA 622 DKK
APOSPC3817L-100G APOSPC3817L-25G APOSPC3817L-250G APOSPC3817L-500G
3-Fluor-o-toluidin 99%
3-Fluor-o-toluidin
Formel: C₇H₈FN
Kogepunkt: 205 °C
Smeltepunkt: 7 °C
Massefylde: 1,099 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 86 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007760
CAS-nummer: 443-86-7

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR