3-Amino-2-methylbenzotrifluoride 98%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

Synonymer: 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline

PC3243-100G PC3243-25G PC3243-5G PC3243-500G
APOSPC3243-100GEA 610 DKK
APOSPC3243-100G APOSPC3243-25G APOSPC3243-5G APOSPC3243-500G
3-Amino-2-methylbenzotrifluoride 98%
3-Amino-2-methylbenzotrifluoride
Formel: C₈H₈F₃N
Kogepunkt: 62…64 °C/4mmHg
Smeltepunkt: 37…42 °C
Massefylde: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00153216
CAS-nummer: 54396-44-0
EINECS: 259-145-5

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR