4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenol 98%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

Synonymer: 2-Chloro-5-hydroxybenzotrifluoride

PC1930L-100G PC1930L-25G PC1930L-5G
APOSPC1930L-100GEA 632 DKK
APOSPC1930L-100G APOSPC1930L-25G APOSPC1930L-5G
4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenol 98%
4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenol
Formel: C₇H₄ClF₃O
Kogepunkt: 120…122 °C/27mmHg
Smeltepunkt: 42…46 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042525
CAS-nummer: 6294-93-5
UN nummer: 3261
ADR: 8,III

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR