4-Brom-3-(trifluormethyl)anilin 97%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

Synonymer: 5-Amino-2-bromobenzotrifluoride, 4-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 5-Amino-2-bromo-α,α,α-trifluorotoluene

PC1046-25G PC1046-5G PC1046-100G
APOSPC1046-25GEA 186 DKK
APOSPC1046-25G APOSPC1046-5G APOSPC1046-100G
4-Brom-3-(trifluormethyl)anilin 97%
4-Brom-3-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅BrF₃N
Kogepunkt: 81…84 °C/0,5mmHg
Smeltepunkt: 46…49 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007827
CAS-nummer: 393-36-2
EINECS: 206-885-1

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR