Boc-3-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Boc-D-Phe(3-CF3)-OH, Boc-D-Phe(3-CF₃)-OH
PC0043-1G
APOSPC0043-1GEA 382 DKK
APOSPC0043-1G
Boc-3-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Boc-3-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Formel: C₁₅H₁₈F₃NO₄
Molekylvægt: 333.31 g/mol
Smeltepunkt: 135…138 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00672525
CAS-nummer: 82317-82-6