Sodium pivalate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Sodium 2,2-dimethylpropanoate
OR961732-25G
APOSOR961732-25GEA 622 DKK
APOSOR961732-25G
Sodium pivalate 95%
Sodium pivalate
Formel: C₅H₉O₂·Na
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064202
CAS-nummer: 1184-88-9