4-Nitro-2-picoline

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

Synonymer: 2-Methyl-4-nitropyridine

OR9449-1G OR9449-5G
APOSOR9449-1GEA 350 DKK
APOSOR9449-1G APOSOR9449-5G
4-Nitro-2-picoline
4-Nitro-2-picoline
Formel: C₆H₆N₂O₂
Smeltepunkt: 42…44 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03095077
CAS-nummer: 13508-96-8

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR