3,3-Pentamethylene glutarimide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Gabapentin Impurity 3
OR911683-100G OR911683-25G
APOSOR911683-100GEA 1090 DKK
APOSOR911683-100G APOSOR911683-25G
3,3-Pentamethylene glutarimide 98%
3,3-Pentamethylene glutarimide
Formel: C₁₀H₁₅NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00023872
CAS-nummer: 1130-32-1