4-sec-Butylanilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-(sec-Butyl)aniline
OR906980-5G
APOSOR906980-5GEA 491 DKK
APOSOR906980-5G
4-sec-Butylanilin 98%
4-sec-Butylanilin
Formel: C₁₀H₁₅N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010223
CAS-nummer: 30273-11-1