6-Amino-4-methylnicotinonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 6-Amino-4-methylpyridine-3-carbonitrile, 2-Amino-5-cyano-4-picoline
OR60121-250MG
APOSOR60121-250MGEA 164 DKK
APOSOR60121-250MG
6-Amino-4-methylnicotinonitrile
6-Amino-4-methylnicotinonitrile
Formel: C₇H₇N₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09839255
CAS-nummer: 179555-10-3