Smørsyre 95%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Synonymer: Butansyre

OR6005-100G
APOSOR6005-100GEA 763 DKK
APOSOR6005-100G
Smørsyre 95%
Smørsyre
Formel: C₄H₈O₂
Kogepunkt: 162 °C
Smeltepunkt: –12 °C
Massefylde: 0,964 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 72 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002814
CAS-nummer: 107-92-6

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR