6-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55679-1G OR55679-250MG
APOSOR55679-1GEA 1440 DKK
APOSOR55679-1G APOSOR55679-250MG
6-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
6-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₅BrO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03012913
CAS-nummer: 439107-94-5