Ethyl 5-amino-4-chloro-1-sec-butyl-pyrazole-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480014-1G
APOSOR480014-1GEA 8980 DKK
APOSOR480014-1G
Ethyl 5-amino-4-chloro-1-sec-butyl-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-4-chloro-1-sec-butyl-pyrazole-3-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₆ClN₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23135180
CAS-nummer: 1427024-19-8